Learn More
Chlorure de cyclopropanesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15403847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15403847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15403847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29107.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropanesulfonyl chloride
CAS 139631-62-2
Densité 1.39
Point d’ébullition 60°C (2 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Formule moléculaire C3H5ClO2S
Indice de réfraction 1.477
Numéro MDL MFCD01631933
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme cyclopropanesulfonylchloride, chlorocyclopropylsulfone, cyclopropanesulphonyl chloride, cyclopropylsulfonyl chloride, cyclopropylsulphonyl chloride
Clé InChI PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure de cyclopropanesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 140.581
CID PubChem 2760919
Poids de la formule 140.59
Pourcentage de pureté 97%