Learn More
Cyclopropanéthiocarboxamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485027 5 g 5g
15475027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32315.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 20295-34-5 | C4H7NS | 101.167 g/mol
Cyclopropanecarbothioamide is used for purification in single-step preparation of thiazolo [5, 4-b] pyridine-and thiazolo [5, 4-c] pyridine derivatives from chloronitropyridines and thioamides, or thioureas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclopropanecarbothioamide est utilisé pour la purification dans la préparation en une seule étape de dérivés du thiazolo [5, 4-b] et du thiazolo [5 ,4-c] pyridine à partir de chloronitropyridines et de thioamides, ou de thiouréas.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20295-34-5
Formule moléculaire C4H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 101.167
Numéro MDL MFCD09469287
Clé InChI IIPJWNFOLPDTEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropanethiocarboxamide, cyclopropanecarbothioic acid amide, cyclopropanethioamide, cyclopropane carbothioamide, cyclopropane-thiocarboxamide, cyclopropane-1-carbothioamide, aminocyclopropylmethane-1-thione
CID PubChem 22140884
Nom IUPAC cyclopropanecarbothioamide
SMILES C1CC1C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropanethiocarboxamide
Point de fusion 111°C to 113°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 101.17
Pourcentage de pureté 97%