Learn More
Alcool cyclopropyl-1-d1-méthyl-d2, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopropylmethanol-1,1,1'-D3 |
| CAS | 1219802-62-6 |
| Formule moléculaire | C4 D3 H5 O |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | Cyclopropane-1-d-methan-d2-ol, Cyclopropane-1-d1-methan-α,α-d2-ol Cyclopropyl-1-d1-methyl-d2 Alcohol, Cyclopropylmethanol-1,1,1'-D3 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5 H,1-3H2/i3D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C1([2 H])CC1 |
| Nom IUPAC | candidio-(1-deutérocyclopropyl)méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 75.1242 |
| Poids de la formule | 75.0763 g/mol |
| Afficher plus |