Learn More
Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine, CDN
Code produit 30320552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320552 0.1 g 0.10g
30316308 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30320552 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND65050.1G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine
CAS 1051418-97-3
Formule moléculaire C3 2H4 H3 N
Quantité 0.1 g
Formule InChI InChI=1 S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
SMILES [2 H]C1([2 H])C(N)C1([2 H])[2 H]
Nom IUPAC 2,2,3,3-tétradeutérocyclopropan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 61.12
Poids de la formule 61,083 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique