Learn More
Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine, TRC
Code produit 30365832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365832 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30365832 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9891425MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine
CAS 1051418-97-3
Formule moléculaire C3 2H4 H3 N
Quantité 5 mg
Synonyme Cyclopropan-2,2,3,3-d4-amine (ACI), 2,2,3,3-Tetradeuteriocyclopropan-1-amine, Cyclopropylamine-2,2,3,3-D4, Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4, Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine
Formule InChI InChI=1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
SMILES [2H]C1([2H])C(N)C1([2H])[2H]
Nom IUPAC 2,2,3,3-tétradeutérocyclopropan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 61.12
Poids de la formule 61.083