Learn More
Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine, TRC
Code produit 30368555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368555 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30368555 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98914225MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine
CAS 1051418-97-3
Formule moléculaire C3 2H4 H3 N
Quantité 25 mg
Synonyme Cyclopropan-2,2,3,3-d4-amine (ACI), 2,2,3,3-Tetradeuteriocyclopropan-1-amine, Cyclopropylamine-2,2,3,3-D4, Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4, Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine
Formule InChI InChI=1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
SMILES [2H]C1([2H])C(N)C1([2H])[2H]
Nom IUPAC 2,2,3,3-tétradeutérocyclopropan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 61.12
Poids de la formule 61.083