Learn More
Cyclopropyl 4-fluorobenzyl cétone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopropyl 4-Fluorobenzyl Ketone |
| CAS | 1071842-61-9 |
| Formule moléculaire | C11H11FO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1-Cyclopropyl-2-(4-fluorophenyl)ethanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11FO/c12-10-5-1-8(2-6-10)7-11(13)9-3-4-9/h1-2,5-6,9H,3-4,7H2 |
| SMILES | Fc1ccc(CC(=O)C2CC2)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-cyclopropyl-2-(4-fluorophényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.2 |
| Poids de la formule | 178.0794 |