Learn More
Cyclopropyl(4-methoxyphenyl)methanone, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopropyl(4-methoxyphenyl)methanone |
| CAS | 7152-03-6 |
| Formule moléculaire | C11H12O2 |
| Numéro MDL | MFCD00001296 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | O=C(C1CC1)C2=CC=C(OC)C=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |