Learn More
Isothiocyanate de cyclopropyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10496292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10496292 1 g 1g
10781987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10496292 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00280DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 56601-42-4
Formule moléculaire C4H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 99.15
Numéro MDL MFCD00040874
Clé InChI JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropyl isothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopropane, cyclopropylisothiocyanate, acmc-20albt, pubchem22785, cyclopropyl iso-thiocyanate, cyclopropane,isothiocyanato
CID PubChem 92463
Nom IUPAC isothiocyanatocyclopropane
SMILES S=C=NC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl isothiocyanate
% min. CAS 97.0
Densité 1.07g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire C3H5NCS
Quantité 1 g
Poids de la formule 99.16
Pourcentage de pureté 97%