Learn More
Isothiocyanate de cyclopropyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338545 5 g 5g
11328545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11985.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56601-42-4 | C4H5NS | 99.15 g/mol
Cyclopropyl isothiocyanate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate de cyclopropyle est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques et des colorants.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56601-42-4
Formule moléculaire C4H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 99.15
Numéro MDL MFCD00040874
Clé InChI JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropyl isothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopropane, cyclopropylisothiocyanate, acmc-20albt, pubchem22785, cyclopropyl iso-thiocyanate, cyclopropane,isothiocyanato
CID PubChem 92463
Nom IUPAC isothiocyanatocyclopropane
SMILES S=C=NC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl isothiocyanate
Densité 1.07
Point d’ébullition 87°C to 88°C (35 mmHg)
Point d’éclair 57°C (134°F)
Indice de réfraction 1.548
Quantité 5 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 3600974
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 99.16
Pourcentage de pureté 97%