Learn More
Cétone méthylique de cyclopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13488308 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13488308 500 mL Flacon en verre 500mL
10172660 25 mL Flacon en verre 25mL
10055903 100 mL Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13488308 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111715000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 765-43-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-43-5
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00001297
Clé InChI HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone
CID PubChem 13004
Nom IUPAC 1-cyclopropyléthanone
SMILES CC(=O)C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl methyl ketone
Point de fusion -68.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8980g/mL
Point d’ébullition 111.0°C
Point d’éclair 21°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H5COCH3
Indice de réfraction 1.4220 to 1.4260
Quantité 500 mL
Beilstein 07,7
Fieser 01,676
Gravité spécifique 0.898
Informations sur la solubilité Solubility in water: 185g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,chloride solvents
Viscosité 0.65 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopropyl methyl ketone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.