Learn More
Cyclopropyl(phenyl)sulfane, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopropyl(phenyl)sulfane |
| CAS | 14633-54-6 |
| Formule moléculaire | C9H10S |
| Numéro MDL | MFCD00009684 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | C1(SC2CC2)=CC=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.24 |
| Pourcentage de pureté | 98% |