Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cyclopropyl phenyl sulfide |
| CAS | 14633-54-6 |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C9H10S |
| Numéro MDL | MFCD00009684 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | cyclopropyl phenyl sulfide, cyclopropyl phenyl sulfane, cyclopropylsulfanyl benzene, benzene, cyclopropylthio, cyclopropylphenylsulfide, cyclopropyl phenyl sulphide, unii-72c99lp48p, cyclopropylsulfanyl-benzene, pubchem10736, cyclopropylphenyl sulfide |
| Clé InChI | YIBKCPJOFAUAKY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1CC1SC1=CC=CC=C1 |
| Show More |