Learn More
Sulfure de cyclopropyle phényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368735 1 g 1g
11378735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12321.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14633-54-6 | C9H10S | 150.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14633-54-6
Formule moléculaire C9H10S
Poids moléculaire (g/mol) 150.24
Numéro MDL MFCD00009684
Clé InChI YIBKCPJOFAUAKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropyl phenyl sulfide, cyclopropyl phenyl sulfane, cyclopropylsulfanyl benzene, benzene, cyclopropylthio, cyclopropylphenylsulfide, cyclopropyl phenyl sulphide, unii-72c99lp48p, cyclopropylsulfanyl-benzene, pubchem10736, cyclopropylphenyl sulfide
CID PubChem 123348
Nom IUPAC (cyclopropylsulfanyl)benzene
SMILES C1CC1SC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl phenyl sulfide
Densité 1.045
Point d’ébullition 61°C to 62°C (1 mmHg)
Point d’éclair 91°C (195°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.581
Quantité 1 g
Numéro UN UN3334
Beilstein 2075701
Poids de la formule 150.24
Pourcentage de pureté ≥98%