Learn More
Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene, +97%, ACROS Organics™
Code produit 10540954 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10540954 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10540954 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 387520010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
CAS 81166-84-9
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 83.0°C (80.0 mmHg)
Point d’éclair 25°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H14Si
Formule linéaire C3H5CCSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.4530 to 1.4550
Numéro MDL MFCD00671355
Quantité 1 g
Synonyme cyclopropyl trimethylsilyl acetylene, cyclopropylethynyl trimethylsilane, 2-cyclopropylethynyl trimethylsilane, cyclopropylethynyl trimethyl silane, silane, cyclopropylethynyl trimethyl, cyclopropane, 2-trimethylsilyl ethynyl, silane, cyclopropylethynyl trimethyl-9ci, timtec-bb sbb009013, trimethylsilylethynylcyclopropane, cyclopropylethynyl-trimethylsilane
Clé InChI IYQSVLJDYLPMCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1CC1
Nom IUPAC (2-cyclopropylethynyl)trimethylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 138.29
CID PubChem 2758018
Poids de la formule 138.28
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.