Learn More
Cyclopropylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopropylacetonitrile |
| CAS | 6542-60-5 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.8780g/mL |
| Point d’ébullition | 142°C to 144°C |
| Point d’éclair | 43°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C5H7N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cyclopropylacetonitrile
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- H330-Mortel par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement