Learn More
Cyclopropylacétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490248 25 g 25g
15480248 5 g 5g
15400258 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53440.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6746-94-7 | C5H6 | 66.103 g/mol
Cyclopropylacetylene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclopropylacétylène est utilisé comme intermédiaire de synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6746-94-7
Formule moléculaire C5H6
Poids moléculaire (g/mol) 66.103
Numéro MDL MFCD02181090
Clé InChI NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropylacetylene, cyclopropyl acetylene, ethynyl cyclopropane, cyclopropane,ethynyl, cyclopropane, ethynyl, cyclopropylethyne, cyclopropyacetylene, ethynyl-cyclopropane, ethynylcyclo-propane, cyclopropylacethylene
CID PubChem 138823
Nom IUPAC Éthynylcyclopropane
SMILES C#CC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylacetylene
Densité 0.781
Point d’ébullition 51°C
Point d’éclair −17°C (−1°F)
Indice de réfraction 1.429
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 66.1
Pourcentage de pureté 97%