Learn More
Acide cyclopropylboronique, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10747105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10747105 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10747105 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00065DA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylboronic acid
CAS 411235-57-9
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C3H7BO2
Formule linéaire C3H5B(OH)2
Numéro MDL MFCD04038750
Quantité 1 g
Synonyme cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acid
Clé InChI WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1CC1
Nom IUPAC Acide cyclopropylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 85.90
CID PubChem 2760897
Poids de la formule 85.9
Pourcentage de pureté 90%