Learn More
Acide cyclopropylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10672685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10672685 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10672685 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00010DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylboronic acid pinacol ester
CAS 126689-01-8
% min. CAS 97.0
Densité 0.9220g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H17BO2
Numéro MDL MFCD05663847
Quantité 1 g
Synonyme cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh
Clé InChI XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1
Nom IUPAC 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
Poids moléculaire (g/mol) 168.04
CID PubChem 2758015
Poids de la formule 168.04
Pourcentage de pureté 97%