Learn More
Ester pinacolique d’acide cyclopropylboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496600 1 g 1g
11406610 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496600 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27642.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 126689-01-8 | C9H17BO2 | 168.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126689-01-8
Formule moléculaire C9H17BO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.04
Numéro MDL MFCD05663847
Clé InChI XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh
CID PubChem 2758015
Nom IUPAC 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Densité 0.922
Point d’ébullition 146°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3272
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 168.04
Pourcentage de pureté 96%