Learn More
Acide cyclopropylboronique, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376719 1 g 1g
11386719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26254.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 411235-57-9 | C3H7BO2 | 85.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 411235-57-9
Formule moléculaire C3H7BO2
Poids moléculaire (g/mol) 85.90
Numéro MDL MFCD04038750
Clé InChI WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acid
CID PubChem 2760897
Nom IUPAC Acide cyclopropylboronique
SMILES OB(O)C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylboronic acid
Point de fusion 90°C to 95°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 85.9
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique