Learn More
Chlorhydrate de cyclopropylcarboxamidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429626 5 g 5g
11419626 1 g 1g
11439626 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20185.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 57297-29-7 | C4H9ClN2 | 120.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57297-29-7
Formule moléculaire C4H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 120.58
Numéro MDL MFCD00053010
Clé InChI JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropanecarboximidamide hydrochloride, cyclopropane-1-carboximidamide hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hydrochloride, cyclopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hcl, cyclopropyl carbamidine hydrochloride, clcyopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropylcarboxamidine hydrochloride, cyclopropyl carbamidine hcl, cyclopropanecarboximidamide, monohydrochloride
CID PubChem 2781916
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylcarboxamidine hydrochloride
Point de fusion 122°C to 123°C
Quantité 5 g
Beilstein 4507255
Sensibilité Hygroscopic
Nom IUPAC hydrogène cyclopropanecarboximidamide chlorure
Poids de la formule 120.59
Pourcentage de pureté 97%