Learn More
Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30968044
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30968044 25 g
30967319 10 g
30967044 1 g
30966857 5 g
30952238 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30968044 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12306125g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate
CAS 33462-81-6
Formule moléculaire C15H15BF4S
Numéro MDL MFCD00011873
Quantité 25 g
SMILES F[B-](F)(F)F.[S+](C1=CC=CC=C1)(C2CC2)C3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 314.15
Pourcentage de pureté 95%