Learn More
Bromure de cyclopropylmagnésium, 0,5 M dans MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448037 100 mL 100mL
15438037 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51158.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23719-80-4 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif de Grignard dans un solvant plus vert, 2-méthyltétrahydrofurane (2-MeTHF).
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité, tenir à l’écart de l’air et de l’eau / de l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23719-80-4
Formule moléculaire C3H5BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 145.28
Numéro MDL MFCD00672094
Clé InChI QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
CID PubChem 11116189
SMILES Br[Mg]C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylmagnesium bromide
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Nom IUPAC bromure de magnésium cyclopropane
Poids de la formule 145.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M dans MeTHF