Learn More
Bromure de cyclopropylmagnésium, solution 0,5 M dans 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12605017 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12605017 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
12615017 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12605017 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445951000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23719-80-4 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23719-80-4 , 96-47-9
Formule moléculaire C3H5BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 145.28
Numéro MDL MFCD00672094
Clé InChI QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
CID PubChem 11116189
Nom IUPAC bromo(cyclopropyl)magnesium
SMILES Br[Mg]C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylmagnesium bromide
Point d’éclair −11°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C3H5MgBr
Quantité 100 mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 145.28
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopropylmagnesium bromide, 0.5M solution in 2-MeTHF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.