Learn More
Bromure de cyclopropylmagnésium, solution 0,5 M dans 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12615017 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12615017 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
12605017 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12615017 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445958000
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 23719-80-4 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23719-80-4 , 96-47-9
Formule moléculaire C3H5BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 145.28
Numéro MDL MFCD00672094
Clé InChI QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
CID PubChem 11116189
Nom IUPAC bromo(cyclopropyl)magnesium
SMILES Br[Mg]C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylmagnesium bromide
Point d’éclair −11°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C3H5MgBr
Quantité 800 mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 145.28
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopropylmagnesium bromide, 0.5M solution in 2-MeTHF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.