Learn More
Bromure de cyclopropylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376759 100 mL 100mL
11366759 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26273.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 23719-80-4 | Molecular Formula: C3H5BrMg | Molecular Weight: 145.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il agit souvent comme le mélange de nutriments de départ pour les études d’abandon où les conditions de fermentation nécessitent l’absence d’un ou de plusieurs acides aminés essentiels. Pour la classification des levures selon des facteurs de stimulation de colonies et la morphologie des cellules.
Solubilité
Soluble dans l’eau (17 mg/ml), (25°C). Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker à l’écart des agents oxydants forts, de l’air, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23719-80-4
Formule moléculaire C3H5BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 145.28
Numéro MDL MFCD00672094
Clé InChI QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
CID PubChem 11116189
Nom IUPAC bromo(cyclopropyl)magnesium
SMILES Br[Mg]C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylmagnesium bromide
Densité 0.968
Point d’éclair −17°C (1°F)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Soluble in water (17mg/ml),(25°C). Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 145.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 à 0,7 M en THF