Learn More
Cyclopropylméthyleisothiocyanate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10457822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10457822 1 g Flacon en verre ambré 1g
10697734 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10457822 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur S10467DA
 Article restreint
Expédition estimée: 22-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 6068-90-2
Formule moléculaire C5H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 113.178
Numéro MDL MFCD00052446
Clé InChI YRJONJBJAYHHQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropylmethyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl cyclopropane, cyclopropylmethylisothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanatomethyl, cyclopropylmethanisothiocyanate
CID PubChem 2795403
Nom IUPAC isothiocyanatométhylcyclopropane
SMILES C1CC1CN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylmethyleisothiocyanate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire C3H5CH2NCS
Quantité 1 g
Poids de la formule 113.18
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopropylmethyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.