Learn More
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide |
| CAS | 14114-05-7 |
| Formule moléculaire | C21H20BrP |
| Numéro MDL | MFCD00011872 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | C1([P+](C2=CC=CC=C2)(C3CC3)C4=CC=CC=C4)=CC=CC=C1.[Br-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 383.26 |
| Pourcentage de pureté | 95% |