Learn More
Bromure de cyclopropyltriphénylphosphonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466127 100 g 100g
11446127 5 g 5g
11456127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25102.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14114-05-7 | C21H20BrP | 383.27 g/mol
It is used for electrolytic polarization of Zn, has potential antitumor activity, reactant for synthesis of cycloporpylidenemethylarylethynynes, keto halides for sequential azidation and intramolecular Schmidt reactions, a reactant for hydroalkynylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour la polarisation électrolytique du Zn, possède une activité antitumorale potentielle, un réactif pour la synthèse de cycloporpylideneméthylarylethynynes, des halogénures de céto pour l’azuration séquentielle et les réactions de Schmidt intramoléculaires, un réactif pour l’hydroalkynylation.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14114-05-7
Formule moléculaire C21H20BrP
Poids moléculaire (g/mol) 383.27
Numéro MDL MFCD00011872
Clé InChI XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cyclopropyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, cyclopropyltriphenyl-, bromide, cyclopropyltriphenylphosphanium bromide, cyclopropyl triphenyl phosphanium bromide, acmc-209cls, cyclopropyltriphenylphosphoniumbromide, cyclopropyl triphenylphosphonium bromide, cyclopropyl-triphenylphosphonium bromide, cyclopropyltriphenyl-phosphonium bromide, triphenyl-cyclopropylphosphonium bromide
CID PubChem 2723931
Nom IUPAC cyclopropyl(triphényl)phosphanium ; bromure
SMILES [Br-].C1CC1[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
Point de fusion 183°C to 186°C
Quantité 100 g
Beilstein 6413483
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 383.27
Pourcentage de pureté 98%