Learn More
Bromure de cyclopropylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435305 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15435305 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58008.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de cyclopropylzinc agit comme un nucléophile actif dans le couplage croisé catalysé par le palladium des halogénures d’hétéroaryle.
Solubilité
Miscible avec tétrahydrofurane.
Remarques
Sensible à la chaleur et à l’humidité. Stocker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 126403-68-7
Densité 0.969
Formule moléculaire C3H5BrZn
Numéro MDL MFCD08741505
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with tetrahydrofuran.
Poids de la formule 186.36