Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyclosporine A, 98 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La cyclosporine A est un oligopeptide cyclique non polaire produit par le champignon Tolypocladium inflatum
Applications
• La cyclosporine A présente des actions immunosuppressives, antifongiques, antirhumatismales et dermatologiques
•Dans les études in vivo et in vitro, elle présente un caractère tumorigène
•Il a également été démontré que ce composé présente des activités anti-asthmatiques et anticoronavirales
•Il inhibe la phosphoprotéine phosphatase
•La cyclosporine A se lie à la protéine cellulaire cytophiline et inhibe l’enzyme calcineurine
•Par ailleurs, elle peut induire l’apoptose et inhiber l’angiogenèse induite par le VEGF
•Elle exerce une puissante activité immunosuppressive sur les cellules immunitaires T et provoque une inhibition réversible des lymphocytes immunocompétents dans les phases G0 et G1 du cycle cellulaire
• Elle supprime également la réplication du virus de l’hépatite C dans les hépatocytes en culture
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclosporin A |
| Type | Cyclosporin A |
| Point de fusion | 146.0°C to 151.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Perte à la dessiccation | 2% max. (60°C, 3 hrs, 5 mm Hg) |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | 30-éthyl-33-[(4E)-1-hydroxy-2-méthylhex-4-en-1-yl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonaméthyl-6,9,18,24-tétrakis(2-méthylpropyl)-3,21-bis(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undécane |
| Poids de la formule | 1202.61 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- Cyclosporin A
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclosporin A