Learn More
Tocris Bioscience™ Cyclosporin A
Description
Immunosuppressant; inhibits phosphatase activity of calcineurin (IC50 = 5 nM). Also inhibits formation and opening of the mitochondrial permeability transition pore (MPTP).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclosporin A |
| CAS | 59865-13-3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C62H111N11O12 |
| Poids de la formule | 1202.63 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 1202.64 |