Learn More
Cyclosporine B, TRC
Code produit 30010365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010365 25 mg 25mg
30003264 50 mg 50mg
30007221 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010365 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98890325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63775-95-1
Formule moléculaire C61 H109 N11 O12
Poids moléculaire (g/mol) 1188.58
Synonyme Ciclosporin B, 7-L-Alanine-cyclosporin A, Cyclosporin B, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., Antibiotic S 7481F2, Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(3R,4R,6E)-6,7-didehydro-3-hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoyl-L-alanyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl]
Nom IUPAC (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-33-[(E,1R,2R)-1-hydroxy-2-méthylhex-4-ényl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28,30-décaméthyl-6,9,18,24-tétrakis(2-méthylpropyl)-3,21-di(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undécazacyclotritriaconne-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone
SMILES C\C=C\C[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@H](C)NC1=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclosporin B
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C61H109N11O12/c1-25-26-27-39(14)51(74)50-55(78)64-41(16)56(79)66(18)32-47(73)67(19)43(28-33(2)3)54(77)65-48(37(10)11)60(83)68(20)44(29-34(4)5)53(76)62-40(15)52(75)63-42(17)57(80)69(21)45(30-35(6)7)58(81)70(22)46(31-36(8)9)59(82)71(23)49(38(12)13)61(84)72(50)24/h25-26,33-46,48-51,74H,27-32H2,1-24H3,(H,62,76)(H,63,75)(H,64,78)(H,65,77)/b26-25+/t39-,40+,41+,42-,43+,44+,45+,46+,48+,49+,50+,51-/m1/s1
Poids de la formule 1187.8257