Learn More
R&D Systems™ Cyclothiazide
Code produit 30001116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001116 10 mg 10mg
18722674 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001116 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0713/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.90€
    148.05€ / 10mg
    Économisez 15.85€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Positive allosteric modulator of AMPA receptors; inhibits AMPA desensitization
Positive allosteric modulator of AMPA receptors that potently inhibits AMPA receptor desensitization. Selective for the flip variant of each of the four receptor subunits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2259-96-3
Formule moléculaire C14H16ClN3O4S2
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclothiazide
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 389.87
Pureté >98%
Poids moléculaire 389.869