Learn More
Cycrimine, TRC
Code produit 30356677
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30356677 100 mg 100mg
30352213 500 mg -
30351803 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30356677 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC991445100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-39-4
Formule moléculaire C19H29NO
Poids moléculaire (g/mol) 287.44
Synonyme alpha-Cyclopentyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol, 1-Phenyl-1-cyclopentyl-3-piperidino-1-propanol, Pagitane
Nom IUPAC 1-cyclopentyl-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol
SMILES OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCC2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycrimine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H29NO/c21-19(18-11-5-6-12-18,17-9-3-1-4-10-17)13-16-20-14-7-2-8-15-20/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2