Learn More
Cyhalofop-butyl, TRC
Code produit 30355731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355731 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30355731 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9893852.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyhalofop-butyl
CAS 122008-85-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C20 H20 F N O4
Quantité 2.5 g
Synonyme Propanoic acid, 2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]-, butyl ester, (R)-, Clincher, Clincher CA, Cyhalofop-butyl, XDE 537
Formule InChI InChI=1S/C20H20FNO4/c1-3-4-11-24-20(23)14(2)25-16-6-8-17(9-7-16)26-19-10-5-15(13-22)12-18(19)21/h5-10,12,14H,3-4,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
SMILES CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cc2F)C#N)cc1
Nom IUPAC butyl (2R)-2-[4-(4-acyo-2-fluorophénoxy)phénoxy]propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 357.38
Poids de la formule 357.1376
Pourcentage de pureté >95