Learn More
Cyheptamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyheptamide |
| CAS | 7199-29-3 |
| Formule moléculaire | C16 H15 N O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-5-carboxamide, 10,11-dihydro-, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-carboxamide, AY 8682, BS 7029, Carbamazepam, Cyheptamide, ICI 51426 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H15NO/c17-16(18)15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18) |
| SMILES | NC(=O)C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 6,11-dihydro-5H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulene-11-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.3 |
| Poids de la formule | 237.1154 |