Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset en aluminium-23, cylindrique, à fond plat ; hauteur x diamètre extérieur x diamètre intérieur (mm), 40 x 30 x 26 ; volume (ml), 20
Code produit 15473515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6mL
20mL
40mL
60 ml
110mL
600mL
Diamètre (métrique) externe:
20mm
30mm
35mm
40mm
50mm
85mm
Diamètre (métrique) interne:
16mm
26mm
30 mm
36mm
44mm
73 mm
Hauteur (métrique):
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
150mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Diamètre (métrique) interne Hauteur (métrique) Conditionnement
15473515 600mL 85mm 73 mm 150mm 1 pièce
15453515 110mL 50mm 44mm 75mm 1 pièce
15433515 40mL 35mm 30 mm 50mm 1 pièce
15443515 60 ml 40mm 36mm 60mm 1 pièce
15423515 20mL 30mm 26mm 40mm 1 pièce
15413515 6mL 20mm 16mm 30mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15473515 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 032957.KF
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 73 mm
Matériau Al-23
Quantité 1 unité
Capacité (métrique) 600mL
Diamètre (métrique) externe 85mm
Hauteur (métrique) 150mm
Product Type Creusets cylindriques Al-23
RUO– À des fins de recherche uniquement