Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets cylindriques Al-24
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 40 mm |
| Matériau | Al-24 |
| Quantité | 1 unité |
| Capacité (métrique) | 20mL |
| Diamètre (métrique) externe | 26mm |
| Hauteur (métrique) | 30mm |
| Product Type | Creusets cylindriques Al-24 |