Learn More
Hellma Cellule cylindrique, 120-OS
Code produit 15154563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
100 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique
15154563 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15154563 Fournisseur Hellma Code fournisseur 12010020
Quantité Prix
1 150.96€ / 1 pièces
6 125.90€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Cellule cylindrique de type macro en verre optique spécial avec bouchons en PTFE.
  • type macro-cellule cylindrique
  • Fabrication en verre optique spécial
  • Bouchons en PTFE
Spécification
Capacité (métrique) 28000 μl
Matériau Verre optique spécial
Matériau du bouchon PTFE
Longueur (métrique) 102,5 mm
Comprend Bouchons en PTFE
Quantité 1/boîte
Longueur du trajet optique 100 mm
Wavelength Range 320 nm - 2500 nm
Diamètre (métrique) OD: 22 mm ; dia. int. : 19 mm