Learn More
Hellma Cellule cylindrique, 120-QX
Descripción
- type macro-cellule cylindrique
- Fabrication en quartz de silice fondue à haute pureté
- Bouchons en PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité (métrique) | 14 000 μL |
| Matériau | Quartz Suprasil 300 |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Longueur (métrique) | 52,5 mm |
| Comprend | Bouchons en PTFE |
| Quantité | 1/boîte |
| Longueur du trajet optique | 50 mm |
| Diamètre (métrique) | OD: 22 mm ; dia. int. : 19 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?