Learn More
Hellma™ Cellule cylindrique en quartz UV lointain, trajet optique de 1 mm, 280 μL Hellma
Code produit 12781695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Trajectoire lumineuse:
1 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Trajectoire lumineuse Conditionnement
12781695 1 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12781695 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 121140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    487.00€ / 1 pièces
    Économisez 48.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026