Learn More
Hellma™ Cellule cylindrique en quartz UV lointain, trajet optique de 5 mm, 1400 μlumens Hellma
Code produit 12701705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Trajectoire lumineuse:
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Trajectoire lumineuse Conditionnement
12701705 5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12701705 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 120540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.03€
    253.00€ / 1 pièces
    Économisez 31.03€
    10% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026