Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar cylindriques, bleus avec poignée
Code produit 10187321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
1 500 ml
Diamètre (métrique) externe:
95 à 105 mm
120-130 mm
Hauteur (métrique):
290 mm
300 mm
Modèle:
G 15 C, Entièrement argenté
G 9 C, Entièrement argenté
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Modèle Conditionnement
10187321 1 500 ml 120-130 mm 300 mm G 15 C, Entièrement argenté 1 pièce
15781977 1 000 ml 95 à 105 mm 290 mm G 9 C, Entièrement argenté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10187321 Fournisseur KGW Isotherm™ Code fournisseur 10612
Expédition estimée: 11-12-2026
Flacons Dewar conformes à la norme DIN EN ISO 16496. Flacons Dewar cylindriques KGW-Isotherm, bleus avec poignée latérale, allie grande fiabilité d’isolation et manipulation aisée dans un produit économique. Disponibles en plusieurs capacités, avec boucho
  • En verre borosilicaté conformément à la norme ISO 3585
  • Boîtier de protection en métal revêtu de bleu
  • Entièrement argenté
  • Manipulation facile grâce à la poignée latérale
  • Domaine d’application :
    • Applications flexibles de laboratoire, médicales et biotechnologiques
    • Stockage isolé et transport à courte distance de petits échantillons
    • Stocker sous des réfrigérants liquides ou solides (par exemple, de la neige carbonique liquide N2 et CO2)
    • Espace non pressurisé pour les liquides de refroidissement
  • Caractéristiques chimiques :
    • Résistance hydrolytique : conforme à la norme ISO719 (98°C)
    • Résistance hydrolytique : conforme à la norme ISO720 (121°C)
    • Résistance aux acides : conforme à la norme ISO 1776
    • Résistance alcaline : conforme à la norme ISO 695-A2
  • Plage de températures :
    • Recharge en verre de -200°C à +150°C, pour un court laps de temps à 200°C
    • Boîtier avec caoutchouc de montage et tampon Latizell de -10°C à +60°C
Spécification
Hauteur (métrique) 300 mm
Couleur Bleu
Type de bouchon à couvercle Fiche
Diamètre (métrique) externe 120-130 mm
Capacité (métrique) 1 500 ml
Diamètre (métrique) interne 100 mm
À utiliser avec (application) Stockage isolant et transport sur courtes distances
À utiliser avec (équipement) Réfrigérant
Hauteur (métrique) intérieure 240 mm
Comprend Poignée/prise latérale
Modèle G 15 C, Entièrement argenté
Matériau de la base Revêtu de métal
Matériau Verre borosilicaté