Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoir compte-gouttes cylindrique avec bouchon en verre
Code produit 10077880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10077880 25 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10077880 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04352211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    104.42€ / 2 pièces
    Économisez 70.58€
    40% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
En verre borosilicaté DURAN™. L’entonnoir compte-gouttes cylindrique avec bouchon en verre Lenz Laborglasinstrumente™ comprend des tubes d’égalisation sous pression. Pour une utilisation dans les extractions liquide-liquide pour séparer les composants d’un mélange en deux phases de solvant non miscibles de densités différentes.
  • Forme cylindrique avec prise NS et cône NS
  • Avec tube d’égalisation de pression
  • Avec bouchon en verre solide
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Avec étiquette de marquage et échelle
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Oui
Type de produit Entonnoir compte-gouttes