Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes cylindriques avec bouchon en verre
Code produit 10632551
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Taille du cône:
14/23 NS
29/32 NS
Comprend:
Tube d’égalisation de pression
sans tube d’équilibrage de pression
Conditionnement:
2 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du cône Comprend unitSize
10632551 100 mL 29/32 NS sans tube d’équilibrage de pression 2 pièces
10294431 1 000 ml 29/32 NS sans tube d’équilibrage de pression 2 pièces
10403881 1 000 ml 29/32 NS Tube d’égalisation de pression 2 pièces
10616331 100 mL 29/32 NS Tube d’égalisation de pression 2 pièces
10303291 100 mL 14/23 NS sans tube d’équilibrage de pression 2 pièces
10484631 250 ml 29/32 NS sans tube d’équilibrage de pression 2 pièces
10313101 250 ml 29/32 NS Tube d’égalisation de pression 2 pièces
10210841 25 ml 14/23 NS sans tube d’équilibrage de pression 2 pièces
10139320 50 ml 14/23 NS Tube d’égalisation de pression 2 pièces
10673891 500 mL 29/32 NS Tube d’égalisation de pression 2 pièces
10539241 50 ml 29/32 NS sans tube d’équilibrage de pression 2 pièces
10644661 50 ml 14/23 NS sans tube d’équilibrage de pression 2 pièces
10557321 50 ml 29/32 NS Tube d’égalisation de pression 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10632551 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04153714
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un transfert sûr, facile et précis des fluides en laboratoire. Les entonnoirs compte-gouttes cylindriques Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Avec prise et cône NS
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté
Taille du cône 29/32 NS
Graduée Oui
Comprend sans tube d’équilibrage de pression
Type de produit Entonnoir compte-gouttes