Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes d’égalisation de pression, avec bouchon en PTFE
Description
- Avec échelle (env. volume/ml)
- Avec tube d’égalisation de pression
- Avec dispositif de retenue fileté
- Forme cylindrique avec prise et cône NS
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduée | Oui |
| Comprend | Tube d’égalisation de pression |
| Numéro de joint | 14/23 NS |
| Type de produit | Entonnoir compte-gouttes |