Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes cylindriques avec bouchon en PTFE
Code produit 10529241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
10529241 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10529241 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04173711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    104.88€ / 2 pièces
    Économisez 61.12€
    36% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Fabriqués en verre borosilicaté. Les entonnoirs compte-gouttes cylindriques Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE sont excellents pour le transfert de liquides.
  • En verre borosilicaté
  • Forme cylindrique avec prise NS et cône NS
  • Avec bouchon en PTFE, avec dispositif de retenue à vis,
  • Avec échelle
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Oui
Graduations 2 ml
Porosité Alésage de 2,5 mm
Quantité 2