Learn More
Kartell™ Cuves cylindriques avec bouchon rainuré
Code produit 10515241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10515241 1500 ml 10 pièces
10739661 70 ml 100 pièces
10254521 120 mL 100 pièces
12543197 250 ml 50 pièces
11959848 500 ml 50 pièces
12368550 1000 ml 20 pièces
10253901 2000 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10515241 Supplier Kartell™ Supplier No. 0156900
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriqués en PEHD pour une résistance optimale dans un récipient léger. Les cuves cylindriques Kartell™ avec bouchon nervuré sont des cuves économiques à faible impact environnemental pour les poudres, pâtes et solides.
Fabriqués en PEHD pour une résistance optimale dans un récipient léger.Les cuves cylindriques Kartell™ avec bouchon nervuré sont des cuves économiques à faible impact environnemental pour les poudres, pâtes et solides.
  • Flacons à col exceptionnellement large avec insert et bouchon
  • Bouchon nervuré pour une meilleure préhension
  • Étanche
  • Convient aux denrées alimentaires selon le règlement-cadre (CE)1935 / 2004 et le règlement de la Commission
Specifications
Capacité (métrique) 1500 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 87 mm
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires, poudres, spécimens solides, substances crémeuses ou semi-solides, cristaux et substances hygroscopiques
Comprend Insert et bouchon nervuré
Matériau PEHD
Nb par paquet 10/boîte
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 182 mm
Diamètre (métrique) 111 mm
Type de bouchon Bouchon rainuré
Forme Rond
Certifications/Conformité CE et IVD, conformément au Règlement CE 1935/2004, au Règlement CE 10/2011
Type de produit Cuve